Learn More
Hamilton™ Guide de seringue pour les seringues Microliter™ et Gastight™
Code produit 10130221
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Seringues microlitres, étanches aux gaz et séries 700 et 1700
Seringues microlitres, étanches aux gaz, série 7000 et de 25 à μ500 L
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10130221 Seringues microlitres, étanches aux gaz et séries 700 et 1700 1 pièce
10606473 Seringues microlitres, étanches aux gaz, série 7000 et de 25 à μ500 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10130221 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 14806
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.28€
    54.62€ / 1 pièces
    Économisez 6.66€
    10% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Conçu pour fonctionner avec des seringues MICROLITER séries 700/7000 et des seringues GASTIGHT série 1700
Les guides de seringue sont conçus pour empêcher la flexion du piston et la butée réglable empêche d’endommager le piston.
Spécification
Type de produit Guide-seringue
À utiliser avec (équipement) Seringues microlitres, étanches aux gaz et séries 700 et 1700