Learn More
Sachets de desséchant Drierite™ Hammond™, Cole-Parmer™
Code produit 11803092 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
750boîte
6 g
1 oz
8 oz
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
750 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11803092 1 oz 200 pièces
11832692 750boîte 750 pièces
11893082 6 g 750 pièces
11833092 8 oz 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11803092 Fournisseur Cole Parmer Code fournisseur 0719308
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 15-01-2027
Protégez les matériaux contre la corrosion grâce à ces sachets de dessiccant. Hammond™ Drierite™ Les sachets déshydratants réduisent l'humidité à un point de °rosée de 100 °F en 10 heures et sont étanches à la poussière. Les matériaux conditionnés avec ces sachets sont protégés contre la corrosion pendant de nombreux mois.
Les sachets en crêpe non tissés remplis de Drierite (sulfate de calcium anhydre) sèchent complètement l’air dans un emballage ou un récipient pendant l’expédition ou le stockage.
  • Robustes et maintenus ensemble à l’aide de joints thermiques
  • Adaptés à des températures élevées
  • Ne libèrent pas l’humidité absorbée à moins 350°F
Spécification
Matériau Sulfate de calcium
Quantité 1 oz
Compatibilité Ces sachets sont étanches à la poussière et leur protection dure plusieurs mois
compliance-icons
Identifiant produit
  • BAG DRIERITE
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: calcium sulphate, cobalt chloride