Learn More
Sachets de desséchant Drierite™ Hammond™, Cole-Parmer™
Code produit 11893082 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
750boîte
6 g
1 oz
8 oz
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
750 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11893082 6 g 750 pièces
11832692 750boîte 750 pièces
11803092 1 oz 200 pièces
11833092 8 oz 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11893082 Fournisseur Cole Parmer Code fournisseur 0719306
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Protégez les matériaux contre la corrosion grâce à ces sachets de dessiccant. Hammond™ Drierite™ Les sachets déshydratants réduisent l'humidité à un point de °rosée de 100 °F en 10 heures et sont étanches à la poussière. Les matériaux conditionnés avec ces sachets sont protégés contre la corrosion pendant de nombreux mois.
Les sachets en crêpe non tissés remplis de Drierite (sulfate de calcium anhydre) sèchent complètement l’air dans un emballage ou un récipient pendant l’expédition ou le stockage.
  • Robustes et maintenus ensemble à l’aide de joints thermiques
  • Adaptés à des températures élevées
  • Ne libèrent pas l’humidité absorbée à moins 350°F
Spezifikation
Matériau Sulfate de calcium
Quantité 6 g
Compatibilité Ces sachets sont étanches à la poussière et leur protection dure plusieurs mois
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Drierite
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H360F-Peut nuire à la fertilité.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Sicherheitshinweis
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: cobalt dichloride
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.