Learn More
Purificateur de gaz en acier inoxydable Hammond™, Cole-Parmer™
Code produit 11729574 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
600 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11729574 600 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11729574 Fournisseur Cole Parmer Code fournisseur 0141850
 Article restreint
Expédition estimée: 29-10-2026
Spécification
Matériau Sulfate de calcium avec chlorure de cobalt
Quantité 600 mL
Dimensions de la maille 40 μm
Conditionnement 1/boîte
Compatibilité Un purificateur de gaz à faible coût élimine l’humidité, l’huile et les impuretés des gaz avant analyse