Learn More
Tork Tork Seau de Lingettes humides pour Nettoyage des mains blanc W14, sans parfum, 4 x 58 lingettes,190592
Tous les produits Tork Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
4 rouleaux
Description
- Nettoyez vos mains efficacement avec ces lingettes imprégnées de qualité professionnelle
- Évitez les irritations possibles: ces lingettes sans parfum sont douces pour votre peau
- Pratiques, elles maintiennent un bon niveau d'hygiène des mains même sans eau à proximité
- Les lingettes sont faciles à saisir grâce à notre seau pratique qui sert de distributeur
Spécification
Spécification
| Type de produit | Wet Wipe |
| Longueur (impériale) | 17.17 yd. |
| Longueur (métrique) | 15.7 m |
| Largeur (impériale) | 5.31 in. |
| Largeur (métrique) | 13.5 cm |
| Certifications/Conformité | FSC MIX Credit |
| Couleur | Blanc |
| Quantité d’emballage | 4 x 58 Wipes |
| Épaisseur | 1-ply |
| Certifications / conformité (Europe) | FSC MIX Credit |