Learn More
Kimberly-Clark™ Nettoyant pour les mains à usage quotidien Kleenex™
Description
- Savon en mousse rose avec une sensation de luxe et un parfum subtile
- Fourni en cassettes robustes et scellées de manière hygiénique qui sont rapides et faciles à installer
- Distribuent jusqu’à 1 000 doses de savon,
- S’écrasent pour économiser de l’espace lorsqu’elles sont vides et recyclables (après retrait de la pompe).
Specifications
Specifications
| Type de produit | Nettoyant pour les mains |
| Couleur | Rose |
| Forme | Mousse |
| Dimensions (L x l x H) | 93 x 93 x 180mm |
| Comprend | Distributeur |
| Volume (impérial) | 33,8 oz. |
| Volume (métrique) | 1 000 ml |
| Poids (impériale) | 13,6 lb |
| Poids (métrique) | 1,033 kg |