Learn More
Kimberly-Clark™ Nettoyant pour les mains en mousse de luxe à usage fréquent Scott™
Code produit 12621356
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 000 ml
1200 mL
Conditionnement:
4 pièces
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
12621356 1200 mL 4 pièces
12631376 1 000 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12621356 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 6345
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-12-2026
Distribue la quantité idéale de savon pour chaque lavage, empêchant une surconsommation. Scott™ Le nettoyant pour les mains en mousse de luxe à usage fréquent permet jusqu'à deux fois plus de lavages par litre que les savons liquides classiques.
  • Mousse sans parfum et sans couleur
  • Sensation de luxe formulée pour une utilisation fréquente
  • Cassettes robustes et scellées de manière hygiénique qui sont rapides et faciles à installer
  • Administrer jusqu'à 2 500 doses de savon
  • Les cassettes se rétractent pour gagner de la place lorsqu'elles sont vides et sont recyclables (après retrait de la pompe).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Nettoyant pour les mains
Couleur Transparent
Quantité 4 cassettes électroniques
Dimensions Jusqu’à 2 500 doses
Volume (impérial) 40,6 oz.
Volume (métrique) 1200 mL
Poids (métrique) 4,8 kg