Learn More
Kimberly-Clark™ Nettoyant pour les mains en mousse de luxe à usage fréquent Scott™
Code produit 12631376
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 000 ml
1200 mL
Conditionnement:
4 pièces
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
12631376 1 000 ml 6 pièces
12621356 1200 mL 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12631376 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 6342
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Distribue la quantité idéale de savon pour chaque lavage, empêchant une surconsommation. Scott™ Le nettoyant pour les mains en mousse de luxe à usage fréquent permet jusqu'à deux fois plus de lavages par litre que les savons liquides classiques.
  • Mousse sans parfum et sans couleur
  • Sensation de luxe formulée pour une utilisation fréquente
  • Cassettes robustes et scellées de manière hygiénique qui sont rapides et faciles à installer
  • Administrer jusqu'à 2 500 doses de savon
  • Les cassettes se rétractent pour gagner de la place lorsqu'elles sont vides et sont recyclables (après retrait de la pompe).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Nettoyant pour les mains
Couleur Transparent
Certifications/Conformité Certification HACCP, FSC
Quantité 6 cassettes
Dimensions Jusqu’à 2 500 doses
Volume (impérial) 33,8 oz.
Volume (métrique) 1 000 ml