Learn More
Kimberly-Clark™ Kleenex™ Ultra™ Cassette de nettoyant pour les mains
Code produit 10640863
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 L
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10640863 1 L 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10640863 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 6330
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    206.00€
    56.97€ / 6 pièces
    Économisez 149.03€
    72% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Kleenex™ La cassette de nettoyant pour les mains Ultra est une solution permettant de maintenir les normes d'hygiène et de propreté les plus élevées.
  • Ambré
  • Savon liquide pour les mains richement moussant avec un parfum propre et floral, contenant de l’aloé vera
  • Chaque cassette permet de distribuer jusqu'à 1 000 doses de savon, ce qui la rend idéale pour un usage quotidien. Elle offre une sensation de haute qualité tout en maîtrisant les coûts et en réduisant le gaspillage.
  • Lorsque la cassette est vide, elle peut être compressée pour économiser de l’espace et est entièrement recyclable une fois la pompe retirée
  • Pour les toilettes très fréquentées
  • Solution professionnelle pour aider à maintenir les normes d’hygiène et de propreté les plus élevées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Nettoyant pour les mains
Couleur Ambré
Forme Liquide
À utiliser avec (application) À utiliser dans tous les environnements de toilettes
Quantité 6 Paquets
Dimensions 6 L
Volume (métrique) 1 L