Learn More
Kimberly-Clark™ Kleenex™ Nettoyant pour les mains sans parfum à usage fréquent
Code produit 12422320
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 000 ml
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
12422320 1 000 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12422320 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 6333
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.00€
    44.76€ / 6 pièces
    Économisez 115.24€
    72% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 16-10-2026
Idéal pour les distributeurs dans les toilettes très fréquentées. Kleenex™ Le nettoyant pour les mains sans parfum à usage fréquent est un liquide incolore qui contribue à maintenir l'hygiène et la propreté.
  • Fourni en paquets de 6 cassettes de recharge de 1 L
  • Transparent et sans parfum pour tous les types de peau
  • Taille de la dose constante
  • Contient jusqu’à 1 000 doses par cassette
  • Rapide et facile à installer
  • Recyclable une fois vide
  • Compatible avec Aquarius™ et Kimberly-Clark Professional™ Distributeurs de gel hydroalcoolique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Nettoyant pour les mains
Couleur Transparent
Forme Liquide
Dimensions (L x l x H) 93 x 93 x 180 mm
Plage de pH 6
Dimensions 6 x 1 L
Volume (impérial) 33,8 oz.
Volume (métrique) 1 000 ml
Poids (impériale) 13,6 lb
Poids (métrique) 1,033 kg