Learn More
Thermo Scientific™ Kit distributeur manuel
Code produit 15102893 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Kit distributeur manuel
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
15102893 Kit distributeur manuel 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15102893 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50138221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1195.00€
    1117.00€ / 1 pièces
    Économisez 78.00€
    6% de réduction
Expédition estimée: 27-11-2026
Augmentez la flexibilité de votre laboratoire avec le kit distributeur manuel Thermo Scientific™, compatible avec de nombreux systèmes de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™.
Augmentez la flexibilité dans le laboratoire avec le kit distributeur manuel Thermo Scientific™, compatible avec de nombreux systèmes de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™. Ce kit comprend un distributeur avec cordon de 3 m qui se connecte au réservoir du système d’eau et un filtre final de 0,2 micron. Il est compatible avec les systèmes Barnstead LabTower™, Pacific™ et Smart2Pure™.
En option pour les systèmes suivants de purification d’eau Barnstead :
  • LabTower™ EDI
  • LabTower™ RO
  • LabTower™ TII
  • Smart2Pure™
  • Pacific™ TII + réservoir (le réservoir doit être équipé d’une pompe en option)
  • Pacific™ RO + réservoir (le réservoir doit être équipé d’une pompe en option)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit distributeur manuel
À utiliser avec (équipement) LabTower EDI, LabTower TII, Smart2Pure, Pacific TII + cuve (la cuve doit être équipée d’une pompe en option), Pacific RO + cuve (la cuve doit être équipée d’une pompe en option), LabTower RO
Comprend Kit distributeur manuel (inclut un distributeur manuel avec cordon de 3 m et filtre final de 0,2 micron)