Learn More
Brannan Thermomètre infrarouge portatif
Code produit 16627523
Modifier l'affichage
Click to view available options
Précision de la température:
±0,3°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Précision de la température Conditionnement
16627523 ±0,3°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16627523 Fournisseur Brannan Code fournisseur 11/400/3
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Thermomètre infrarouge sans contact et hygiénique spécialement conçu pour mesurer la température du corps d’une personne, quelle que soit la température ambiante. Le thermomètre offre un temps de réponse rapide qui permet de prendre un plus grand nombre de mesures en peu de temps.
  • Thermomètre infrarouge sans contact et hygiénique pour mesurer la température du corps
  • Spécialement conçu pour mesurer la température corporelle d’une personne quelle que soit la température ambiante
  • Le temps de réponse rapide permet de réaliser un plus grand nombre de mesures en peu de temps
  • Conçu pour éliminer les risques de contamination croisée
  • Parfaitement adapté à une utilisation dans les établissements scolaires, les entreprises et d’autres environnements où un grand nombre de personnes entrent en contact les unes avec les autres
  • Température sélectionnable °C ou °F, température du corps ou de la surface
  • Facile et sûr
  • Ciblage laser
  • Verrouillage de gâchette
  • Mise en attente automatique des données
  • Temps de réponse : 0,5 secondes
  • Émissivité : 0,95 valeur fixe
  • Résolution : 0,1°C (0,1°F)
  • Humidité relative : < 85 %
  • Garantie : 2 ans
Certifications :
  • Marquage CE - Dispositifs médicaux de classe IIA
  • EN 980 : Symboles graphiques à utiliser pour l’étiquetage des dispositifs médicaux
  • EN 1041 : Informations fournies par le fabricant avec des dispositifs médicaux
  • EN 60601-1 : Équipement électrique médical Partie 1 : Exigences générales relatives à la sécurité (CEI:60601-1:1998)
  • EN-60601-1.2 : Équipement électrique médical Partie 1-2 : Exigences générales relatives à la norme collatérale de sécurité - Compatibilité électromagnétique - Prescriptions et essais (CEI 60601-1-2:2001)
  • ASTM E1965-1998
  • Fabricant ISO13485
Garantie
2 ans
Spécification
Précision de la température ±0,3°C
Plage de températures (impériale) 90°F à 108°F (corps), 32°F à 140°F (surface)
Plage de températures (métrique) 32 °C à 42,5 °C (Corps), 0 °C à 60 °C (Surface)
Température de fonctionnement (impériale) 50°F à 104°F
Température de fonctionnement (métrique) 10°C à 40°C
Comprend Thermomètre infrarouge, sac de rangement, piles AA, mode d'emploi
Types d’alarme Fonction d’alarme audio programmable à la valeur définie par l’utilisateur
Dimensions (P x L x H) 43 x 77 x 149 mm (Non emballé)
Conditions de stockage 0°C à 50°C
Source lumineuse Écran LCD rétro-éclairé
Taille de l’écran 28 x 24 mm
Distance d’utilisation 5 à 15 cm
Détails de la gestion des données Mémorise les 32 dernières mesures de température
Type de batterie 2 x AA (Incluses)
Consommation électrique 0,0256 W