Learn More
Invitrogen™ Laveur de plaque magnétique portatif
Code produit 15303225
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Immunoessai multiplex
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) Conditionnement
15303225 Immunoessai multiplex 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15303225 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EPX55555000
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçu pour une utilisation avec le dosage ProcartaPlex configuré pour la séparation magnétique. Le séparateur magnétique portatif vous permet d’éliminer le contenu liquide de la plaque à 96 puits en décantant simplement le contenu ou en le faisant passer dans un évier et en le retrouvant sur une serviette en papier.
  • Réactivité : Canin, humain, singe, souris, cochon, rat
  • Reportez-vous au manuel d’utilisation ProcartaPlex approprié pour plus de détails sur l’exécution du dosage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Immunoessai multiplex