Learn More
Cole-Parmer™ Pompes à vide manuelles
Code produit 11785189 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Change view
Click to view available options
Débit:
15 ml/coup
35 ml/course
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit unitSize
11785189 15 ml/coup 1 pièce
11705199 35 ml/course 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11785189 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 7930101
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Produisez jusqu’à 25 po Hg de vide ou testez les fuites de pression avec cette pompe à vide. Les pompes à vide manuelles Cole-Parmer™ sont étanches et auto-lubrifiées pour une longue durée de vie sans entretien.
  • La gâchette intégrée vous permet d’évacuer le vide sans déconnecter la pompe
  • L’alliage de zinc est idéal pour les applications difficiles ; le PVC est léger et facile à manipuler
Spécification
Dimensions (L x l x H) 190.5 x 50.8 x 241.3 mm
Matériau Alliage de zinc et PVC
Débit 15 ml/coup
Type de pompe Pompe à vide manuelle