Learn More
Katrin Essuie-tout classique M
Code produit 15701017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
20,5 x 30 cm
Conditionnement:
6 rouleaux
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
15701017 20,5 x 30 cm 6 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15701017 Fournisseur Katrin Code fournisseur 48504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00€
    64.63€ / 6 rouleaux
    Économisez 45.37€
    41% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-12-2026
Absorbant, hygiénique et résistant aux déchirures.
  • Pour distributeur d'essuie-mains KATRIN M avec distributeur intégré et modèles similaires
  • Blanc naturel
  • 790 lingettes par rouleau
  • Lingettes 1 pli 21 x 30 cm
Spécification
Type de produit Essuie-tout
Longueur (métrique) 38 cm
Largeur (métrique) 5 cm
Matériau Papier
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Dimensions (L x l) 20,5 x 30 cm
Quantité d’emballage 6 rouleaux de 790 lingettes
Épaisseur 1-ply
Épaisseur (métrique) 1 x 21,5 g/ m²