Learn More
Buerkle™ Pompe manuelle OTAL™
Code produit 10270921
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
12 L/min
14 L/min.
20 L/min
26 L/min
4 L/min
Matériau:
Acier inoxydable
PVDF
Polypropylène
Polypropylène, PVC
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Matériau Conditionnement
10270921 26 L/min Polypropylène 1 pièce
10697331 4 L/min Polypropylène 1 pièce
10433291 12 L/min Polypropylène, PVC 1 pièce
10652921 14 L/min. Polypropylène 1 pièce
10761002 20 L/min Polypropylène 1 pièce
10732492 20 L/min PVDF 1 pièce
10712332 26 L/min Acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Attention ! Veillez à porter votre attention sur les Liste de la résistance chimique …
Code produit 10270921 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 50051800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00€
    92.45€ / 1 pièces
    Économisez 44.55€
    32% de réduction
En stock
Attention ! Veillez à porter votre attention sur les Liste de la résistance chimique …
Garantit l’élimination du liquide résiduel grâce à ces pompes manuelles polyvalentes. Les pompes manuelles OTAL™ de Buerkle™ sont équipées d’un tube d’immersion télescopique qui s’adapte à la hauteur du récipient lors de l’insertion, permettant à la pompe manuelle compacte d’être utilisée avec différents récipients.
OTAL Les pompes manuelles s'adaptent à la plupart des fûts de stockage commerciaux. Le tube d’immersion télescopique s’adapte à la hauteur du récipient lors de l’insertion. L’élimination correcte du liquide résiduel est donc garantie et la pompe à main peut être utilisée avec différents récipients.
  • Pompe à main particulièrement compacte
  • Bonne capacité de pompage
  • Avec des bouchons universels en PVC souple, pour des ouvertures de récipients de 30 –à 70 mm (1,18 à 2,76 in). Ø
OTAL Pompes manuelles avec tubes de refoulement en PP :
  • résistant aux acides faibles, alcalis et détergents.
Pompe avec tubes d’alimentation en PVDF :
  • convient particulièrement aux acides et aux alcalis, ne convient pas aux acides et alcalis fortement oxydants.
  • Avec ses propriétés de matériaux spéciaux, le PVDF offre une résistance aux produits chimiques encore meilleure que le PP. Résistant à l’eau de Javel.
Pompe en acier inoxydable AISI 304 (1.4301) :
  • pour les liquides qui ne sont pas facilement combustibles dans la catégorie de danger AIII (VbF).
  • Le OTAL Une pompe manuelle en PP ou PVDF doit être utilisée pour les milieux caustiques.
Pompe avec tuyau et robinet d’arrêt :
  • tuyau de décharge d’une longueur de 1,5 m en PVC et robinet d’arrêt en PP/PE, tube d’alimentation en PP.
  • Le tuyau de décharge est particulièrement adapté au remplissage des récipients éloignés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Stockage commercial
Débit 26 L/min
Comprend Tube de distribution de 18 mm
Poids (métrique) 1 kg
Profondeur (métrique) 70 cm
Longueur du tube de pompe 70 cm
Propriétés de résistance Alcali, détergent, acide faible
Diamètre d’ouverture du tambour de 30 à 70 mm
Certifications/Conformité DIN EN ISO 9001
Matériau Polypropylène
Type de produit Pompe manuelle
À utiliser avec (équipement) Tambour de stockage