Learn More
Buerkle™ Pompe manuelle OTAL™
Description
OTAL Les pompes manuelles s'adaptent à la plupart des fûts de stockage commerciaux. Le tube d’immersion télescopique s’adapte à la hauteur du récipient lors de l’insertion. L’élimination correcte du liquide résiduel est donc garantie et la pompe à main peut être utilisée avec différents récipients.
- Pompe à main particulièrement compacte
- Bonne capacité de pompage
- Avec des bouchons universels en PVC souple, pour des ouvertures de récipients de 30 –à 70 mm (1,18 à 2,76 in). Ø
- résistant aux acides faibles, alcalis et détergents.
- convient particulièrement aux acides et aux alcalis, ne convient pas aux acides et alcalis fortement oxydants.
- Avec ses propriétés de matériaux spéciaux, le PVDF offre une résistance aux produits chimiques encore meilleure que le PP. Résistant à l’eau de Javel.
- pour les liquides qui ne sont pas facilement combustibles dans la catégorie de danger AIII (VbF).
- Le OTAL Une pompe manuelle en PP ou PVDF doit être utilisée pour les milieux caustiques.
- tuyau de décharge d’une longueur de 1,5 m en PVC et robinet d’arrêt en PP/PE, tube d’alimentation en PP.
- Le tuyau de décharge est particulièrement adapté au remplissage des récipients éloignés.
Spécification
Spécification
| Applications | Stockage commercial |
| Débit | 12 L/min |
| Comprend | Tubes de distribution en polypropylène/PVC de 12 mm de diamètre, tuyau et robinet avec tuyau de refoulement d’une longueur de 1.5 m comprenant un robinet en PVC et en PP/PE |
| Poids (métrique) | 0.58 kg |
| À utiliser avec | Tambour de stockage |
| Profondeur (métrique) | 70 cm |
| Longueur du tube de pompe | 70 cm |
| Propriétés de résistance | Alcali, détergent, acide |
| Type | Pompe manuelle |
| Diamètre d’ouverture du tambour | de 30 à 70 mm |
| Afficher plus |