Learn More
Buerkle™ Pompe manuelle OTAL™
Code produit 10712332
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
12 L/min
14 L/min.
20 L/min
26 L/min
4 L/min
Matériau:
Acier inoxydable
PVDF
Polypropylène
Polypropylène, PVC
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Matériau unitSize
10712332 26 L/min Acier inoxydable 1 pièce
10697331 4 L/min Polypropylène 1 pièce
10433291 12 L/min Polypropylène, PVC 1 pièce
10652921 14 L/min. Polypropylène 1 pièce
10761002 20 L/min Polypropylène 1 pièce
10732492 20 L/min PVDF 1 pièce
10270921 26 L/min Polypropylène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Attention ! Veillez à porter votre attention sur les Liste de la résistance chimique
Code produit 10712332 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 50054000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Attention ! Veillez à porter votre attention sur les Liste de la résistance chimique
Garantit l’élimination du liquide résiduel grâce à ces pompes manuelles polyvalentes. Les pompes manuelles OTAL™ de Buerkle™ sont équipées d’un tube d’immersion télescopique qui s’adapte à la hauteur du récipient lors de l’insertion, permettant à la pompe manuelle compacte d’être utilisée avec différents récipients.
OTAL Les pompes manuelles s'adaptent à la plupart des fûts de stockage commerciaux. Le tube d’immersion télescopique s’adapte à la hauteur du récipient lors de l’insertion. L’élimination correcte du liquide résiduel est donc garantie et la pompe à main peut être utilisée avec différents récipients.
  • Pompe à main particulièrement compacte
  • Bonne capacité de pompage
  • Avec des bouchons universels en PVC souple, pour des ouvertures de récipients de 30 –à 70 mm (1,18 à 2,76 in). Ø
OTAL Pompes manuelles avec tubes de refoulement en PP :
  • résistant aux acides faibles, alcalis et détergents.
Pompe avec tubes d’alimentation en PVDF :
  • convient particulièrement aux acides et aux alcalis, ne convient pas aux acides et alcalis fortement oxydants.
  • Avec ses propriétés de matériaux spéciaux, le PVDF offre une résistance aux produits chimiques encore meilleure que le PP. Résistant à l’eau de Javel.
Pompe en acier inoxydable AISI 304 (1.4301) :
  • pour les liquides qui ne sont pas facilement combustibles dans la catégorie de danger AIII (VbF).
  • Le OTAL Une pompe manuelle en PP ou PVDF doit être utilisée pour les milieux caustiques.
Pompe avec tuyau et robinet d’arrêt :
  • tuyau de décharge d’une longueur de 1,5 m en PVC et robinet d’arrêt en PP/PE, tube d’alimentation en PP.
  • Le tuyau de décharge est particulièrement adapté au remplissage des récipients éloignés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Stockage commercial
Débit 26 L/min
Comprend Tubes d’alimentation en acier inox de 26 mm de diamètre
Poids (métrique) 1,28 kg
À utiliser avec Tambour de stockage
Profondeur (métrique) 90 cm
Longueur du tube de pompe 90 cm
Propriétés de résistance Alcali, détergent, acide faible
Type Pompe manuelle
Diamètre d’ouverture du tambour de 30 à 70 mm
Matériau Acier inoxydable