Description
- Ce gel hydroalcoolique pour les mains, efficace contre divers micro-organismes pathogènes, est conforme aux normes EN1500, EN 12791 et EN14476.
- Améliorez l'expérience utilisateur : ce gel non collant est facile à étaler.
- Le flacon-pompe autoportant du gel hydroalcoolique se glisse facilement dans n'importe quel espace et offre une grande flexibilité de placement.
- Pour le confort du personnel et des clients, ce gel hydroalcoolique a été testé dermatologiquement.
- Encouragez une bonne hygiène des mains dans tous vos locaux.
- Les ingrédients hydratants favorisent une bonne hygiène des mains.
- Pour votre sécurité, lisez attentivement les étiquettes et les informations relatives aux produits biocides avant utilisation.
Specifications
Specifications
| Type de produit | Gel désinfectant pour les mains |
| Couleur | Transparent |
| Forme | Gel |
| Dimensions (L x l x H) | 257 x 233 x 192 mm |
| Jetable | Usage unique |
| Sans latex | Oui |
| Longueur (impériale) | 2,16 in |
| Longueur (métrique) | 55 mm |
| Conditionnement | Bouteille en plastique |
| Plage de pH | 6,5 |
| Show More |