Description
- Formule efficace - EN 1500 et EN 14476.
- Cette mousse testée dermatologiquement est facile à manipuler et s'étale facilement.
- Gagnez du temps pour votre personnel grâce à un réapprovisionnement sans effort.
- Contribuez à garantir une bonne hygiène des mains : le flacon scellé en usine, muni d’une nouvelle pompe pour chaque recharge, contribue à réduire le risque de contamination et à protéger les formulations jusqu’aux mains.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Désinfectant pour les mains |
| Couleur | Transparent |
| Forme | Mousse |
| Ingrédients actifs | Alcool |
| Conditionnement | Bouteille en plastique |
| Quantité | 6/Pk. |
| Dimensions | 950 mL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Tork Hand Sanitizing Alcohol Foam
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .