Learn More
Buerkle™ Cuillères manuelles pour aliments
Code produit 31188869 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique)
31188869 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31188869 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 83001010
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La surface facile à nettoyer, lisse et sans pores du polypropylène rend ces pelles extrêmement adaptées au secteur alimentaire. Les pelles peuvent également être utilisées pour l’ébullition des produits.
Les pelles en fer sont bruyantes, elles peuvent se bosseler, elles rouillent et elles sont lourdes. Les cuillères en plastique ne présentent aucun de ces inconvénients et sont également hygiéniques car elles sont fabriquées d'une seule pièce et possèdent une surface antiadhésive. Elles présentent également une haute résistance chimique, elles sont incassables et que de précieux avantages !
  • Pour les produits alimentaires (FDA et (UE) N° 10/2011)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Pelle
Matériau Polypropylène
Volume (métrique) 2 L