Learn More
Sampling Systems™ Grattoir manuel
Code produit 17962062 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17962062 Rouge 1 pièce
17952062 Blanc 1 pièce
17972062 Bleu 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17962062 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 8336R1
Expédition estimée: 07-12-2026
Ces grattoirs manuels robustes et solides sont idéaux pour gratter facilement de grandes surfaces grâce à la grande taille de leur lame et de leur manche. Les performances sont encore améliorées par le fait que les grattoirs sont fabriqués en polypropylène, ce qui leur confère une très bonne résistance chimique.
  • Robuste et dotée d'une grande poignée solide
  • Grande lame de 250 mm de large
  • Disponible en 3 couleurs distinctes
Spécification
Type de produit Grattoir
Color-coded Non
Matériau de la poignée Polypropylène
Type de poignée Polypropylène
Types de pointes Plat
Scent Senteur classique
Stérilité Non stériles
Autoclavable Autoclavable
Couleur Rouge
Jetable Réutilisable
Matériau Polypropylène
Dimensions 250 mm