Learn More
Tork Distributeur de rouleau de serviette à main blanc H1
Code produit 10135204 Tous les produits Tork Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Serviette à rouleau dur
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
10135204 Serviette à rouleau dur 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10135204 Fournisseur Tork Code fournisseur 551000
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Le distributeur assure un entretien facile pour maintenir les toilettes en état de marche et réduit la consommation grâce à un distributeur de feuilles à la fois.
  • Conception des élévations
    • Un design fonctionnel et moderne laisse une impression durable sur les invités
  • La distribution une à la fois améliore l’hygiène, les invités ne touchent que les essuie-tout en papier nécessaires
  • Grande capacité garantit que le papier est toujours disponible
  • Maintenez l’espace efficacement grâce à l’indicateur de remplissage et Tork au logiciel et capteurs de nettoyage de la vision
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Distributeur de serviettes à rouleau dur
Couleur Blanc
Longueur (impériale) 8,228 in
Longueur (métrique) 209 mm
Largeur (impériale) 13,38 in
Largeur (métrique) 340 mm
Hauteur (impériale) 16,4 in
Hauteur (métrique) 417 mm
Capacité Serviette à rouleau dur
Matériau ABS
Mounting Fixation murale
No. of Compartments 1
Product Style Couvercle articulé avec façade fermée
Modèle Manuel