Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Système d’aspiration portatif HandE-Vac
Code produit p-7116141
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
EV500
EV514
Type:
Aspirateur portatif
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Type unitSize
15944991 EV514 Aspirateur portatif 1 pièce
15934991 EV500 Aspirateur portatif 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15944991 Fournisseur Cole-Parmer™ Essentials Code fournisseur EV514
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Adaptateur monocanal pour pointe jetable
Ensemble complet d’outils pour l’aspiration — Retirez rapidement le surnageant à partir des différentes plaques de culture cellulaire ou plaques multipuits et boîtes grâce à l’aspirateur portatif HandE-Vac Argos Technologies.
  • À utiliser avec des pipettes Pasteur, des pipettes d'aspiration en plastique ou divers adaptateurs pour des applications spécifiques.
  • Un bouton sensible à la pression situé sur le dessus de l'appareil permet de contrôler le niveau de vide appliqué. Il fonctionne avec une source de vide standard ou avec les systèmes d'aspiration M-Vac ou E-Vac.
  • Autoclavable
Spécification
Pointes compatibles E-Vac uniquement
Espacement de cônes réglable Non
Autoclavable Autoclavable
Couleur Noir
Jetable Réutilisable
Type à poignée Ergonomique
Matériau Plastique
Modèle EV514
Nombre de canaux 1
Gamme de produits HandE-Vac
Type Aspirateur portatif
Volume (métrique) 4 L
À utiliser avec (application) Systèmes daspiration M-Vac ou E-Vac
À utiliser avec (équipement) Systèmes daspiration E-Vactrade;, M-Vactrade;, ou source de vide interne
Comprend Adaptateur monocanal pour pointes jetables