Learn More
Brannan Compteur analogique portatif
Code produit 31041734
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
48 x 54 x 27 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H)
31041734 48 x 54 x 27 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31041734 Fournisseur Brannan Code fournisseur 28/501/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.30€
    5.22€ / 1 pièces
    Économisez 1.08€
    17% de réduction
Expédition estimée: 30-11-2026
Compteur analogique disponible avec support pour doigt. Réinitialisation par rotation du bouton.
  • Compteur à affichage à quatre chiffres
  • Avec poignée et chiffres blancs nets sur fond noir
  • Réinitialise en tournant le bouton
  • Compte de 0 à 9999
  • Dimensions : 48 x 54 x 37 mm
  • Dimensions : 6 x 18 mm
Spécification
Type de produit Dispositif de comptage
Type d’affichage Mécanique
Grid Type Simple
Dimensions de l’écran 6 x 18 mm
Jetable Réutilisable
Dimensions (L x l x H) 48 x 54 x 27 mm