Learn More
METTLER TOLEDO™ Densimètre portatif
Code produit 15898607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Densito
DensitoPro
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
15898607 DensitoPro 1 pièce
15888607 Densito 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15898607 Fournisseur METTLER TOLEDO™ Code fournisseur 30330858
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4995.00€
    3775.11€ / 1 pièces
    Économisez 1219.89€
    24% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Lecteur de codes-barres et RFID
Le confort et la légèreté du Densito permettent un fonctionnement d’une seule main dans le laboratoire ou en déplacement. Les résultats sont compensés par la température et peuvent être livrés dans des unités de densité relative, Brix, API et d’autres for
  • Idéal pour une utilisation en laboratoire ou en déplacement
  • Convient au contrôle de la qualité des produits entrants à l’assurance qualité en ligne des produits intermédiaires ou finaux
  • Le densimètre offre des mesures rapides et précises à la troisième décimale
  • Mesurez facilement la densité, le Brix et beaucoup d’autres unités qui représentent des facteurs de compensation de la température
Le Densito guide l’opérateur tout au long des cycles de mesure et de nettoyage grâce à l’option de flux de travail guidé intégrée
  • Le Densito stocke jusqu’à 1 100 résultats, notamment l’identification des échantillons, l’unité de mesure, le coefficient de correction de la température, l’identification des instruments, la date et l’heure
  • L’écran couleur lumineux offre une excellente visibilité à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. Il repère facilement les bulles et les incohérences qui peuvent affecter la mesure grâce à la cellule de mesure rétroéclairée
ACCESSOIRES
  • Batterie Lilon 24oo mAh (30330855)
  • Imprimante Bluetooth Godex MX20 avec clé électronique (30330864)
  • Mallette de transport (30330861)
  • Support de charge (30330842)
  • Tube de seringue / remplissage pour connecteur (30330853)
  • Licence EasyDirect DE/RE (30451628)
  • Tube de remplissage, 600 mm (30330848)
  • Écriture de données USB-P25/01 (11124301)
  • Couvercle de protection (30330860)
  • Tube d’échantillonnage, 190 mm (30330847)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type d’affichage Écran couleur de 2,4 po
Plage de températures (métrique) 0°C à 50°C
Précision plusmn; 0,001 g/cmsup3;
Description DensitoPro
Hauteur (métrique) 20 cm
Interface Écran couleur 2,4 po, boutons et manette
Langues Chinois, danois, néerlandais, anglais (GB), anglais (US), français, allemand, italien, norvégien, polonais, portugais (BR), russe, espagnol, suédois, thaï, tchèque, slovaque, Danish, Dutch, English (GB), English, French, German, Italian, Norwegian, Polish, Brazilian Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Thai, Czech, Slovakian
Plages de mesure 0 à 3 g/cmsup3;
Durée de mesure Dépendant de l’échantillon
Résolution 0,0001 g/cm³
Volume d’échantillon 2 mL
Tolérance ± 0,0005
Poids (métrique) 355 g
Type de produit Densimètre portatif
À utiliser avec (équipement) Logiciel pour PC EasyDirect, imprimante Bluetooth Godex MX20 avec clé électronique, imprimante USB-P25, tubes de remplissage, adaptateur pour seringue
À utiliser avec (application) Mesure de la densité, de la densité relative, de l’éthanol, du Brix, de l’API2, du Baumé, du H2SO4, du Platon, de l’étanchéité (US et IP), de la concentration définie par l’utilisateur