Learn More
Brannan™ Compteur-enregistreur numérique portatif
Code produit 17415313
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Compteur-enregistreur
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
17415313 Compteur-enregistreur 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17415313 Fournisseur Brannan™ Code fournisseur 28/503/0
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Compteur numérique avec cordon de préhension et bouton-poussoir de remise à zéro.
  • Comptage jusqu’à 99 999
  • 2 comptages par seconde
  • Cordon de préhension confortable
  • Batterie fournie
Spécification
Type de produit Compteur-enregistreur