Learn More
VEE GEE Réfractomètre portatif
Description
- Calibration sans outil : Outils non requis avec notre calibration brevetée « Zero-Ring »
- Résultats rapides : le prisme en verre optique de haute qualité et le boîtier entièrement métallique permettent un équilibre rapide de la température.
- Lectures précises et précises : La grande échelle est la meilleure de sa catégorie, offrant des chiffres nets et clairs, un ombrage d’écran et un contraste incroyable pour une précision globale
- Préhension de protection : la poignée en caoutchouc réduit le glissement de la main et protège contre la chaleur de la main de l’utilisateur pour maintenir la précision.
Spécification
Spécification
| Type | Réfractomètre portatif |
| Scale Range | 0 à 28 Brix |
| Indice de réfraction | 1.33to1.38 |
| Description | Réfractomètre portatif, SX-2, 0 à 28 % de NaCl |
| Modèle | SX-2 |
| Type d’échantillon | Transparent et translucide |
| Volume d’échantillon | >0.1 mL |
| Étalonnage | Étalonnage sans outil |
| Précision | ± 0,2% |
| Résolution | 0.20% |
| Afficher plus |