Learn More
VEE GEE Réfractomètre portatif
Code produit 17884922
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
BTX-1
BTX-20
BX-1
BX-10
BX-2
BX-20
BX-3
BX-4
BX-50
CTX-1
CTX-2
NDX-2
SGX-1
STX-3
SX-1
SX-2
URX-60
Conditionnement:
1 pièce
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
17884922 STX-3 1 pièce
17814922 BTX-1 1 pièce
17804922 BX-2 1 pièce
17894912 BX-20 1 pièce
17834922 BX-1 1 pièce
17824922 BX-4 1 pièce
17864922 SGX-1 1 pièce
17854922 BX-3 1 pièce
17844922 BX-10 1 pièce
17874922 SX-2 1 pièce
17814932 URX-60 1 pièce
17804932 SX-1 1 pièce
17894922 NDX-2 1 pièce
17824932 BX-50 1 pièce
17854932 CTX-2 1 pièce
17834932 CTX-1 1 pièce
17844932 BTX-20 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Code produit 17884922 Fournisseur VEE GEE Code fournisseur 43036
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.00€
    152.47€ / 1 pièces
    Économisez 24.53€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 18-12-2026
Le réfractomètre portatif est exceptionnellement simple à utiliser et fournit des mesures rapides et précises pour la concentration de la quasi-totalité des solutions aqueuses dans une large gamme d’applications. La conception industrielle de l’appareil lui confère une grande longévité et lui permet de fonctionner de manière fiable pendant des années, même sur le terrain.
  • Calibration sans outil : Outils non requis avec notre calibration brevetée « Zero-Ring »
  • Résultats rapides : le prisme en verre optique de haute qualité et le boîtier entièrement métallique permettent un équilibre rapide de la température.
  • Lectures précises et précises : La grande échelle est la meilleure de sa catégorie, offrant des chiffres nets et clairs, un ombrage d’écran et un contraste incroyable pour une précision globale
  • Préhension de protection : la poignée en caoutchouc réduit le glissement de la main et protège contre la chaleur de la main de l’utilisateur pour maintenir la précision.
Spécification
Type Réfractomètre portatif
Description Réfractomètre portatif, STX-3, salinité de 0 à 100 ppt, ATC
Modèle STX-3
Type d’échantillon Transparent et translucide
Volume d’échantillon >0.1 mL
Étalonnage Étalonnage sans outil
Précision Échelle 1 : ±1 point, Échelle 2 : ±0,001
Résolution 0.20%
Type de balance Salinité/Densité relative de l’eau de mer
À utiliser avec (application) Pour les applications dans les domaines de l’eau et des eaux usées, de l’aquaculture et de la pisciculture
Comprend Malette de transport, une pipette de transfert en plastique, un manuel d’instructions et un tournevis d’étalonnage
Poids (métrique) 285 g
Dimensions (L x l x H) 4 x 4 x 18.5 cm
Hauteur (métrique) 18.5 cm
Longueur (métrique) 4 cm
Largeur (métrique) 4 cm