Learn More
VEE GEE Réfractomètre portatif
Product Code. 17894912
Change view
Click to view available options
Modèle:
BTX-1
BTX-20
BX-1
BX-10
BX-2
BX-20
BX-3
BX-4
BX-50
CTX-1
CTX-2
NDX-2
SGX-1
STX-3
SX-1
SX-2
URX-60
Unit Size:
1 pièce
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Modèle Unit Size
17894912 BX-20 1 pièce
17814922 BTX-1 1 pièce
17804922 BX-2 1 pièce
17834922 BX-1 1 pièce
17824922 BX-4 1 pièce
17864922 SGX-1 1 pièce
17854922 BX-3 1 pièce
17844922 BX-10 1 pièce
17874922 SX-2 1 pièce
17884922 STX-3 1 pièce
17814932 URX-60 1 pièce
17804932 SX-1 1 pièce
17894922 NDX-2 1 pièce
17824932 BX-50 1 pièce
17854932 CTX-2 1 pièce
17834932 CTX-1 1 pièce
17844932 BTX-20 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17894912 Supplier VEE GEE Supplier No. 43011
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
View all promotions
Expédition estimée: 17-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Le réfractomètre portatif est exceptionnellement simple à utiliser et fournit des mesures rapides et précises pour la concentration de la quasi-totalité des solutions aqueuses dans une large gamme d’applications. La conception industrielle de l’appareil lui confère une grande longévité et lui permet de fonctionner de manière fiable pendant des années, même sur le terrain.
  • Calibration sans outil : Outils non requis avec notre calibration brevetée « Zero-Ring »
  • Résultats rapides : le prisme en verre optique de haute qualité et le boîtier entièrement métallique permettent un équilibre rapide de la température.
  • Lectures précises et précises : La grande échelle est la meilleure de sa catégorie, offrant des chiffres nets et clairs, un ombrage d’écran et un contraste incroyable pour une précision globale
  • Préhension de protection : la poignée en caoutchouc réduit le glissement de la main et protège contre la chaleur de la main de l’utilisateur pour maintenir la précision.
Specifications
Type Réfractomètre Brix
Scale Range 0 à 20 Brix
Indice de réfraction 1,33 à 1,36
Description Réfractomètre portatif, BX-20, 0 à 20 % Brix, ATC
Modèle BX-20
Type d’échantillon Transparent et translucide
Volume d’échantillon >0.1 mL
Étalonnage Étalonnage sans outil
Précision ± 0,1%
Résolution 0.20%
Type de balance Brix
À utiliser avec (application) Pour des applications dans les domaines de l’alimentation, des boissons et de l’agriculture
Comprend Malette de transport, une pipette de transfert en plastique et un manuel d’instructions
Poids (métrique) 285 g
Dimensions (L x l x H) 4 x 4 x 18.5 cm
Hauteur (métrique) 18.5 cm
Longueur (métrique) 4 cm
Largeur (métrique) 4 cm