Learn More
VEE GEE Réfractomètre portatif
Code produit 17894922 Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
BTX-1
BTX-20
BX-1
BX-10
BX-2
BX-20
BX-3
BX-4
BX-50
CTX-1
CTX-2
NDX-2
SGX-1
STX-3
SX-1
SX-2
URX-60
Conditionnement:
1 pièce
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle unitSize
17894922 NDX-2 1 pièce
17814922 BTX-1 1 pièce
17804922 BX-2 1 pièce
17894912 BX-20 1 pièce
17834922 BX-1 1 pièce
17824922 BX-4 1 pièce
17864922 SGX-1 1 pièce
17854922 BX-3 1 pièce
17844922 BX-10 1 pièce
17874922 SX-2 1 pièce
17884922 STX-3 1 pièce
17814932 URX-60 1 pièce
17804932 SX-1 1 pièce
17824932 BX-50 1 pièce
17854932 CTX-2 1 pièce
17834932 CTX-1 1 pièce
17844932 BTX-20 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Code produit 17894922 Fournisseur VEE GEE Code fournisseur 43055
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le réfractomètre portatif est exceptionnellement simple à utiliser et fournit des mesures rapides et précises pour la concentration de la quasi-totalité des solutions aqueuses dans une large gamme d’applications. La conception industrielle de l’appareil lui confère une grande longévité et lui permet de fonctionner de manière fiable pendant des années, même sur le terrain.
  • Tool-Free Calibration: Tools not required with our patented 'Zero-Ring' calibration
  • Quick Results: High quality optical glass prism and all-metal housing design allows for quick temperature equilibrium
  • Accurate and Sharp Readings: Large scale is best in class delivering clear, sharp figures, screen shading and incredible contrast for overall accuracy
  • Protective Grip: The rubber grip reduces hand slipping and guards against user's hand heat to maintain accuracy
Spécification
Type Réfractomètre portatif
Scale Range 57 à 95 Brix
Indice de réfraction 1,435 à 1,520
Description Réfractomètre portatif, NDX-2, 1,425 à 1,520 nD
Modèle NDX-2
Type d’échantillon Transparent et translucide
Volume d’échantillon >0.1 mL
Étalonnage Étalonnage sans outil
Précision ±0,001 %
Résolution 0.00%
Type de balance Indice de réfraction
À utiliser avec (application) Pour les applications générales, l’industrie légère, la chimie et l’automobile
Comprend Malette de transport, une pipette de transfert en plastique et un manuel d’instructions
Poids (métrique) 230 g
Dimensions (L x l x H) 4 x 4 x 14 cm
Hauteur (métrique) 14 cm
Longueur (métrique) 4 cm
Largeur (métrique) 4 cm