Learn More
UVP Lampe UV portative à deux tubes
Code produit 10712467
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puissance en watts:
6 W
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puissance en watts Conditionnement
10712467 6 W 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 10712467 Fournisseur UVP Code fournisseur 95000706
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Choisissez entre longueurs d’onde longue, courte, moyenne ou une combinaison de longueurs d’onde courte et longue dans la même lampe. La lampe UV portative UVP Ultra Violet Product™ utilise deux tubes UV séparés pour plus d’intensité que les modèles
  • Légère, portative avec alimentation CA
  • lampe portable de 6 watts
  • Longueurs d'onde : 365 nm (ondes longues) et 254 nm (ondes courtes).
  • Deux tubes séparés. Structure en plastique durable
  • Cordon d'alimentation : 2,4 m
  • Dimensions : 378 x 81 x 64 mm
  • Poids : 0,09 kg
  • À utiliser avec le support J-129 pour un fonctionnement mains libres.
Spécification
Tension 230 V
Puissance en watts 6 W
Wavelength 365/254 nm
Dimensions (L x l x H) 378 x 81 x 64 mm
Alimentation électrique 6 W, 230 V, 50/60 Hz
Hertz 50/60 Hz
Comprend 2 tubes séparés
Intensité lumineuse 1 350/1 200 μWcm2
Matériau Plastique
Modèle UVGL-58
Quantité d’emballage 1 de chaque
Type de produit Lampe UV portative