Learn More
Gardner Denver Welch™ Ensemble de pipeteurs manuels professionnels Handvac
Code produit 15351461 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Aspiration
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) Conditionnement
15351461 Aspiration 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15351461 Fournisseur Gardner Denver Welch™ Code fournisseur 112580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    543.09€
    516.30€ / 1 pièces
    Économisez 26.79€
    4% de réduction
Expédition estimée: 28-12-2026
Le pipeteur portatif ergonomique et flexible peut être utilisé en combinaison avec des pipettes Pasteur, des pipettes d’aspiration en plastique et une vaste gamme d’autres adaptateurs.
Caractéristiques :
  • Contrôle optimisé du niveau de vide
  • Régulation de l’aspiration via une touche de pression sur le dessus du HandVac
  • Raccord de tuyau d’aspiration confortable
  • Adaptation parfaite à la forme de la main humaine
  • Considère la forme naturelle de la main avec des caractéristiques ergonomiques
  • Changement facile des adaptateurs et des accessoires
  • Composants de qualité supérieure pour un fonctionnement sans problème
  • Le Handvac est entièrement autoclavable
Comprend :
  • Pipeteur manuel Handvac complet
  • Adaptateur 1 canal pour embouts jetables
  • Adaptateur 8 canal pour embouts jetables
  • Adaptateur 8 canaux en acier inoxydable
  • Adaptateur en caoutchouc pour pipettes Pasteur
  • Tuyau à vide de 2 m inclus
  • Support pour handvac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Aspiration
Gamme de produits Kit de pipettes Handvac Professional
Type Jeu complet d’outils