Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Outil pratique de mesure de la taille des bouchons / tubulures
Code produit 11392204
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Plastique
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau
11392204 Plastique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11392204 Supplier Bel-Art™ SP Scienceware™ Supplier No. F133920000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Détermine facilement la taille correcte de bouchon en liège ou fabriqué dans d’autres matières nécessaire pour n’importe quel flacon
  • Insérer une fine jauge triangulaire dans le récipient : la taille de bouchon adéquate est lisible au niveau du col
  • Deux échelles fournies : une pour les bouchons en caoutchouc et en vinyle et l’autre pour les bouchons en liège
  • L’arrière comporte une échelle circulaire pour déterminer le diamètre externe des tubulures entre 4 et 52 mm
Specifications
À utiliser avec (équipement) Flacons, bouteilles
Matériau Plastique
Type de produit Outil de mesure de la taille des tubulures