Learn More
Brand™ Pipette électronique pour usage répétitif HandyStep™
Code produit 10689841 Tous les produits Brand Produits
Change view
Click to view available options
Comprend:
Certificat de performance du marquage DE-M, pack batterie NiMH
Type de bouchon:
S/O
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Type de bouchon
10689841 Certificat de performance du marquage DE-M, pack batterie NiMH S/O
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10689841 Fournisseur Brand™ Code fournisseur 705004
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Réduit les contraintes exercées sur la main et élimine toute incohérence de l’opérateur. La pipette électronique à distribution répétitive BRAND™ HandyStep™ permet d’économiser du temps et d’éviter les erreurs grâce à la reconnaissance automatique de la taille des nouvelles pointes BRAND PD-Tips. Le système ouvert accepte également la plupart des pointes de systèmes de distribution tiers.
The HandyStep™ electronic is a microprocessor-controlled battery operated repetitive pipet for fatigue-free dispensings in a variety of applications. Motorized design reduces hand strain and eliminates operator inconsistency.
  • Automatic tip size recognition of the encoded BRAND PD-Tips. The repetitive pipet HandyStep™ electronic saves time and prevents errors through automatic tip size recognition of the new BRAND PD-Tips, which have the size encoded in their pistons. Open system will also accept most third-party dispenser tips.
  • Continuously variable volume setting from 1μL to 50mL.
  • Provides three different functions: Dispensing, Automatic Dispensing and Pipetting. In the automatic mode the instrument uses its learn function to calculate the average time interval between your first three dispensing steps, and automatically continues to work at this rhythm.
  • The replaceable nickel-metal-hydride battery pack can be charged either inside or outside the instrument.
  • CE-marked according to IVD-Directive 98/79 EG.
  • HandyStep™ electronic with interface is the central component for integration into automated systems
  • Supplied with DE-M Marking performance certificate, NiMH battery pack, charging dock and AC adapter. (Recharging unit not included with Model 705004)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de batterie NiMH
Certifications/Conformité Marqué CE selon la directive IVD 98/79 EG.
Pointes compatibles Pointe PD
Gamme de produits HandyStep
Type Pipette répétitive électronique
Volume (métrique) 1 μL à 50 ml
Affichage LCD
Comprend Certificat de performance du marquage DE-M, pack batterie NiMH
Type de bouchon S/O
Quantité 1 unité