Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ Pipette répétitive électronique HandyStep™ Touch
Code produit 16328007 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 μL à 50 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
16328007 1 μL à 50 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16328007 Fournisseur BRANDTECH™ BRAND™ Code fournisseur 705200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1355.00€
    849.55€ / 1 pièces
    Économisez 505.45€
    37% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La pipette répétitive électronique BRAND™ HandyStep™ Touch est dotée de commandes à écran tactile pour un fonctionnement intuitif.
  • Le HandyStep™ L'interface tactile propose divers modes personnalisables, notamment les réglages, la distribution multiple, la distribution automatique et le pipetage, avec la possibilité d'enregistrer vos favoris.
  • Fonctionne via une interface tactile simple et intuitive
  • Compatible avec tous les embouts répétitifs standard
  • Reconnaissance automatique BRAND™ PD-Tip™ II Embouts de distributeur de précision
  • La fonction d'apprentissage de la distribution automatique réduit considérablement les mouvements répétitifs, jusqu'à 97 %.
  • Doté d'un système d'éjection motorisée de l'embout
  • Alimenté par une batterie lithium-ion longue durée pour des performances durables
  • Fonctionnalités multilingues prenant en charge l'anglais, l'espagnol, le français, l'allemand et le chinois
  • Support de charge par induction disponible séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision 0.50%
Type de batterie Lithium-ion
ClipTip Non
Pointes compatibles PD-Tip II
Espacement de cônes réglable Non
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Blanc
Vitesse de distribution 8 vitesses réglables
Jetable Réutilisable
À utiliser avec PD-Tip II
Matériau Polycarbonate, PBT, verre, silicone, PEEK
Modèle HandyStep Touche
Nombre de canaux 1
Programmabilité 10 favoris
Stérilité Non stérile
Type Pipette répétitive électronique
Volume (métrique) 1 μL à 50 mL
Affichage Rétroéclairage Color Touch Écran
À utiliser avec (équipement) PD-Tips II
Comprend Marquage DE-M, certificat de performance, manuel d'utilisation, guide de référence rapide, support mural/étagère, batterie lithium-ion, adaptateur secteur universel, USB câble de type C
Nombre de vitesses 8
Température (métrique) en fonctionnement 15° jusqu'à 40 °C
Garantie 2 an
Longueur (métrique) 6 cm
Largeur (métrique) 5 cm
Hauteur (métrique) 20 cm
Alimentation électrique 100-240 V, 50/60 Hz
Tension 100 à 240 V
Fréquence 50/60 Hz