Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ HandyStep™ toucher et HandyStep™ Ensemble pipette répétitive Touch S / support de chargement inductif
Tous les produits Brand Produits
Description
- Le HandyStep™ toucher et HandyStep™ Touch S propose divers modes personnalisables, notamment les réglages, la distribution multiple, la distribution automatique et le pipetage, avec la possibilité d'enregistrer vos favoris.
- Fonctionne via une interface tactile simple et intuitive
- Compatible avec tous les embouts répétitifs standard
- Reconnaissance automatique BRAND™ PD-Tip™ II Embouts de distributeur de précision
- La fonction d'apprentissage de la distribution automatique réduit considérablement les mouvements répétitifs, jusqu'à 97 %.
- Doté d'un système d'éjection motorisée de l'embout
- Chaque ensemble comprend un support de chargement par induction pour une recharge pratique
- Alimenté par une batterie lithium-ion longue durée pour des performances durables
- Fonctionnalités multilingues prenant en charge l'anglais, l'espagnol, le français, l'allemand et le chinois
- Le HandyStep™ Touch S ajoute des modes de distribution séquentielle, d'aspiration multiple et de titration.
Spécification
Spécification
| Précision | 0,50 % |
| Type de batterie | Lithium-ion |
| ClipTip | Non |
| Pointes compatibles | PD-Tip II et autres types standard |
| Description | Modes : Distribution multiple, distribution automatique, pipetage, distribution séquentielle, multi-aspiration, titration |
| Espacement de cônes réglable | Non |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Noir |
| Vitesse de distribution | 8 vitesses réglables |
| Jetable | Réutilisable |
| Afficher plus |