Learn More
BRAND™ Pipette répétitive électronique HandyStep™ Touch S avec certificat d'étalonnage DAkkS en usine
Code produit 16522310 Tous les produits Brand Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 50 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
16522310 1 à 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16522310 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur DAkkS/705210
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La pipette répétitive électronique BRAND™ HandyStep™ Touch S est dotée de commandes à écran tactile pour un fonctionnement intuitif.
  • En standard : multidistribution, distribution automatique, pipetage et enregistrement des favoris
  • Le modèle S ajoute des capacités de distribution séquentielle, de multi-aspiration et de titration
  • Détection automatique des pointes du distributeur de précision BRAND™ PD-Tip™ II
  • Batterie au lithium-ion à longue durée de vie
  • Éjection automatique des pointes
  • Multilingue – anglais, espagnol, français, allemand et chinois
  • Support de charge inductive disponible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pointes compatibles Pointes de pipette répétitive standard
Couleur Noir / blanc
À utiliser avec PD-Tip II
Matériau polymère
Modèle Touch S
Nombre de canaux 1
Type Pipette répétitive électronique
Volume (métrique) 1 à 50 ml
À utiliser avec (équipement) PD-Tips II
Comprend Chargeur
Longueur (métrique) 5 cm
Largeur (métrique) 6 cm
Hauteur (métrique) 20 cm
Alimentation électrique 100-240 V, 50/60 Hz
Tension 100 à 240 V
Fréquence 50/60 Hz