Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ Pipette répétitive électronique HandyStep™ Touch S
GREENER_CHOICE
Code produit 16343677 Tous les produits Brand Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
1 μL à 50 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
16343677 1 μL à 50 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16343677 Fournisseur BRANDTECH™ BRAND™ Code fournisseur 705210
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La pipette répétitive électronique BRAND™ HandyStep™ Touch S est dotée de commandes à écran tactile pour un fonctionnement intuitif.
  • Le mode standard propose divers modes personnalisables, notamment les réglages, la distribution multiple, la distribution automatique et le pipetage, avec la possibilité d'enregistrer vos favoris.
  • Le modèle S ajoute les modes de distribution séquentielle, d'aspiration multiple et de titration.
  • Fonctionne via une interface tactile simple et intuitive
  • Compatible avec tous les embouts répétitifs standard
  • Reconnaissance automatique BRAND™ PD-Tip™ II Embouts de distributeur de précision
  • La fonction d'apprentissage de la distribution automatique réduit considérablement les mouvements répétitifs, jusqu'à 97 %.
  • Doté d'un système d'éjection motorisée de l'embout
  • Alimenté par une batterie lithium-ion longue durée pour des performances durables
  • Fonctionnalités multilingues avec prise en charge de l'anglais, de l'espagnol, du français, de l'allemand et du chinois
  • Support de charge par induction disponible séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision 0.50%
Type de batterie Lithium-ion
ClipTip Non
Pointes compatibles PD-Tip II
Espacement de cônes réglable Non
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Noir / blanc
Vitesse de distribution 8 vitesses réglables
Jetable Réutilisable
À utiliser avec PD-Tip II
Matériau Polycarbonate, PBT, verre, silicone, PEEK
Modèle HandyStep Touch S
Nombre de canaux 1
Programmabilité 10 favoris
Stérilité Non stérile
Type Pipette répétitive électronique
Volume (métrique) 1 μL à 50 mL
Affichage Rétroéclairage Color Touch Écran
À utiliser avec (équipement) PD-Tips II
Comprend Marquage DE-M, certificat de performance, manuel d'utilisation, guide de référence rapide, support mural/étagère, batterie lithium-ion, adaptateur secteur universel, USB câble de type C
Nombre de vitesses 8
Température (métrique) en fonctionnement 15° jusqu'à 40 °C
Garantie 2 an
Longueur (métrique) 5 cm
Largeur (métrique) 6 cm
Hauteur (métrique) 20 cm
Alimentation électrique 100-240 V, 50/60 Hz
Tension 100 à 240 V
Fréquence 50/60 Hz