Learn More
DuraLab Seau suspendu avec couvercle à clip pour chariots de laboratoire
Code produit 30280259
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Panier
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
30280259 Panier 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30280259 Fournisseur DuraLab Code fournisseur DRL0013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.05€
    20.45€ / 1 pièces
    Économisez 1.60€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 03-12-2026
Un seau avec un couvercle à clip conçu pour fonctionner avec le DuraLab Gamme de chariots de laboratoire.
  • Se fixe aux extrémités de DuraLab Chariots de laboratoire pour un placement pratique
  • Le couvercle à clip retient le contenu tout en permettant une ouverture facile.
  • Fabriqué en polyéthylène (PE) durable pour une utilisation fiable
  • Peut être utilisé pour stocker des objets ou collecter des déchets en milieu de laboratoire.
  • Sa conception légère facilite la manipulation et le déplacement.
Spécification
Type de produit Panier
Couleur Noir
Non compatible avec DuraLab Chariots de laboratoire avec tablettes profondes.