Learn More
OHAUS™ Balances à plateau suspendu
Code produit 10302952 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Étalonnage:
100 x 10 g (avant, deuxième et troisième faisceaux), 10 x 0,0
Modèle:
310-00
Type:
Balance Dial-O-Gram™
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Étalonnage Modèle Type Conditionnement
10302952 100 x 10 g (avant, deuxième et troisième faisceaux), 10 x 0,0 310-00 Balance Dial-O-Gram™ 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10302952 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 80000009
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Haute précision et valeur ajoutée remarquable.
Vernier Modèles à cadran et à faisceau.
Propriétés standard
  • La construction robuste est dotée d’un plateau et d’un arceau en acier inoxydable de série, de roulements à revêtement en agate, de pivots de précision et d’un fléau en aluminium moulé pour une longue durée de vie et des performances précises
  • Les fléaux à encoches et à plusieurs niveaux avec poids à indication de centrage augmentent la visibilité, tandis que le dispositif de lecture d’extrémité sans parallaxe permet une utilisation même dans les environnements à lumière crue
  • Parmi les autres caractéristiques, citons l'amortissement magnétique pour ralentir les oscillations ; un compensateur de réglage du zéro à ressort ; une plateforme de densité à stockage automatique ; et un cadran vernier à lecture directe (uniquement sur le modèle n° 02-020-10).
N° de cat. 02-020-10 Le faisceau avant est gradué de 10 à 100 g par incréments de 10 g ; le faisceau arrière, de 100 à 200 g par incréments de 100 g ; le cadran vernier, de 0 à 10 g par incréments de 0,01 g.
N° de cat. 02-021 Le faisceau avant est gradué de 0 à 1 g par incréments de 0,01 g ; le deuxième faisceau de 1 à 10 g par incréments de 1 g ; le troisième faisceau, de 10 à 100 g par incréments de 10 g ; le quatrième faisceau, de 100 à 200 g par incréments de 100 g.
Service Plan
Contrat d’entretien disponible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impérial) du bac externe 3,5 in
Diamètre (métrique) du bac externe 9 cm
Profondeur (impériale) 7 po
Étalonnage 100 x 10 g (avant, deuxième et troisième faisceaux), 10 x 0,0
Profondeur (impériale) du bac 0,5 in
Profondeur (métrique) 17,78 cm
Profondeur (métrique) du bac 1,27 cm
Hauteur (impériale) 9 po
Hauteur (métrique) 22,86 cm
Modèle 310-00
Largeur (impériale) 14 po
Largeur (métrique) 35,56 cm
Garantie 5 ans
Capacité 0,6 lb, 300 g
Type d’affichage Analogique
Type Balance Dial-O-Gram™