Learn More
Axygen™ Pointes robotisées pour portoir suspendu : Pointes transparentes non stériles de type Tecan
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Description
Axygen™ offre une gamme complète de pointes pour les systèmes d’automatisation Tecan™, Aurora Biomed et PerkinElmer™. Ces pointes sont fabriquées selon des spécifications très strictes avec un contrôle rigoureux des processus et sont assemblées par automatisation pour garantir des performances et une qualité optimales. Les pointes sont exemptes de RNase / DNase et apyrogènes. Disponibles en non stériles, stériles, non filtrées et filtrées. Les pointes en polypropylène noir transparent et conducteur sont disponibles en format 96 puits et sont également disponibles en pointes de suspension en rack, conçues pour Tecan™ Genesis Freedom™/Freedom Eva™/Miniprep avec Liha 1, 4 à 8 têtes, Aurora Biomed Versa™ avec tête à 8 canaux et PerkinElmer™ Janus™/MultiProbe avec Variospan 1, 4, 8 têtes.
1000 Pointes transparentes de μl Format 96 pointes Polypropylène transparent Sans DNAse / RNAse Apyrogènes Produit non stérile Compatibilité : Tecan™ Genesis Freedom™ / Freedom Evo™ / Miniprep avec têtes LiHa 1, 4 et 8 têtes, Aurora Biomed Versa™ avec tête 8 canaux
Certifications
Produit apyrogène, certifié sans RNase et DNase
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 50 μl |
| Filtré | Produit non filtré |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Transparent |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | Non certifiée ANSI |
| À utiliser avec (application) | Pour une distribution précise des échantillons |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Automatisation, Rond |
| Conditionnement | Rack pour pointes suspendu |
| Afficher plus |