Learn More
Axygen™ Pointes robotisées pour portoir suspendu : pointes type Tecan à détection de niveau de liquide, non stériles
GREENER_CHOICE
Code produit 12571318 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
20 μl
50 μl
200 μl
1 000 μl
Format:
Portoir pour pointes suspendu
Support suspendu en carton
Conditionnement:
1536 pièces
2304 pièces
6912 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Format unitSize
12571318 50 μl Support suspendu en carton 6912 pièces
11364285 1 000 μl Portoir pour pointes suspendu 1536 pièces
12521288 1 000 μl Support suspendu en carton -
11364295 200 μl Portoir pour pointes suspendu 2304 pièces
11314295 20 μl Portoir pour pointes suspendu -
11314305 50 μl Portoir pour pointes suspendu -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12571318 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur TT50CBKHTR36
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pointes noires pour une distribution précise des échantillons
  • En PP
  • Plages de volumes comprises entre 20 et 1000 μl
  • Disponibles avec ou sans filtre résistant aux aérosols
  • Compatibles avec les systèmes Axygen™, Tecan™ / Perkin Elmer / Aurora™ Biomed / Corbett Ca
Certifications
Produit apyrogène, certifié sans RNase et DNase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 50 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Noir
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Non certifiée ANSI
À utiliser avec (application) Pour une distribution précise des échantillons
Format Support suspendu en carton
Type de pointe Automatisation, Rond
À utiliser avec (équipement) Tecan Genesis, Tecan Freedom, Tecan Freedom EVO, Tecan Miniprep LiHa à 1, 4, 8 têtes, Tête à 8 canaux Aurora Biomed Versa