Learn More
Électrode de pH Hanna™ Instruments
Code produit 10546942
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs unitSize
10546942 BNC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10546942 Fournisseur Hanna Instruments Code fournisseur HI1332B
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Une électrode de pH à jonction double avec un connecteur BNC, de conception idéale pour les produits chimiques, le contrôle de la qualité, les applications sur le terrain et l’utilisation à usage général.
  • Utilisé pour les produits chimiques, les applications sur le terrain et les analyses de contrôle qualité
  • Corps en PEI, électrode de pH à jonction double avec connecteur BNC
  • Possède une seule jonction en céramique dans la cellule de référence externe ; la partie de détection du pH est faite de verre à usage général, protégé par une extension du corps résistant en PEI
  • Conception idéale pour les produits chimiques, le contrôle de la qualité, les applications sur le terrain et l’utilisation à des fins générales
  • Utilise un verre à usage général (GP), une ampoule sphérique, un corps en polyéthérimide (PEI), un frit en céramique simple et une jonction double
Spécification
Types de connecteurs BNC
Matériau PEI
Plage de pH 0 à 13
Gamme de température (métrique) 0 à 70°C
Longueur (métrique) 175,5mm
Longueur (métrique) du câble 1m
Diamètre (métrique) 12 mm