Learn More
Sonde d’oxygène dissous standard Hanna™ Instruments
Code produit 10469880
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) du câble:
4 m
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) du câble Conditionnement
10469880 4 m 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10469880 Fournisseur Hanna Instruments Code fournisseur HI76407A/P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    275.09€
    136.76€ / 5 pièces
    Économisez 138.33€
    50% de réduction
Expédition estimée: 22-12-2026
Spécification
Type Membranes à vis pour oxygène dissous
Longueur (métrique) du câble 4 m
À utiliser avec (équipement) Sondes polarographiques portables d’oxygène dissous Hanna
Membrane Polytétrafluoroéthylène (PTFE)