Learn More
Hanna Instruments™ Solution de nettoyage pour électrode pH
Code produit 11574387
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11574387 500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11574387 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur HI7061L
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Élimine les impuretés et les résidus qui sont laissés sur les surfaces des électrodes lorsqu’elles sont immergées dans les échantillons pendant la mesure ou lorsqu’elles sont mal stockées. La solution de nettoyage d’électrodes de pH Hanna Instruments™ dissout tout dépôt minéral ou tout autre revêtement en trempant jusqu’à 20 minutes.
Solution de nettoyage à usage général pouvant être utilisée pour diverses applications.
  • Élimine les impuretés et les résidus qui sont laissés sur les surfaces des électrodes lorsqu’elles sont immergées dans les échantillons pendant la mesure ou lorsqu’elles sont mal stockées.
  • Dissout tout dépôt minéral ou autre revêtement en trempant jusqu’à 20 minutes.
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Type de solution de remplissage Aqueux
À utiliser avec (application) Élimination des impuretés et des résidus des électrodes pH