Learn More
IKA™ Appareil de découpe de métaux rigides, M22
Code produit 10292541 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Carbure de tungstène
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
10292541 Carbure de tungstène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10292541 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0000521800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    521.67€
    486.00€ / 1 pièces
    Économisez 35.67€
    6% de réduction
En stock
Spécification
Type de produit Appareil de découpe de métal rigide
À utiliser avec (équipement) Pour les matériaux durs avec une dureté allant jusqu’à 9 sur l’échelle de Mohs
Matériau Carbure de tungstène