Learn More
Brady™ Cadenas de sécurité ultime
Description
- La manille et le corps sont en acier allié durci de la plus haute qualité qui soit
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cadenas de sécurité ultime |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Acier allié durci |
| Description | Cadenas de sécurité ultime |
| Diamètre (métrique) de la manille | 11 mm |
| Dimensions (L x l) | 63,00 x 85,00 mm |
| Hauteur (métrique) | 85 mm |
| Hauteur (métrique) de la manille | 26,00 mm |
| Material (Shackle) | Cadenas de sécurité ultime |
| Nbre de broches | 7 |
| Afficher plus |