Learn More
Brady™ Cadenas de sécurité ultime
Code produit 15643537 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique) de la manille:
26,00 mm
50,00 mm
75,00 mm
Conditionnement:
1 BX
2 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) de la manille Conditionnement
15643537 50,00 mm 2 pièces
11791286 26,00 mm 1 BX
15633537 26,00 mm 2 pièces
11701296 50,00 mm 1 BX
11726785 75,00 mm 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15643537 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 805838
Expédition estimée: 03-12-2026
Le cylindre de disque à 7 broches offre une protection optimale contre les manipulations et les changements de clés.
  • La manille et le corps sont en acier allié durci de la plus haute qualité qui soit
Spécification
Type de produit Cadenas de sécurité ultime
Alternate Part Number SECURITY PADLOCK 55 MM SHACKLE 50 MM 2
Couleur Noir
Matériau Acier allié durci
Description Cadenas de sécurité ultime
Diamètre (métrique) de la manille 11 mm
Dimensions (L x l) 63,00 x 109,00 mm
Hauteur (métrique) 109 mm
Hauteur (métrique) de la manille 50,00 mm
Material (Shackle) Cadenas de sécurité ultime
Nbre de broches 7
Quantité 1 de chaque
Largeur (métrique) 63 mm