Learn More
Nabertherm™ Four de trempe
Code produit 17378029 Tous les produits Nabertherm Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
9 L
11 L
17 L
30 L
40 L
60 L
Type de contrôleur:
B500
C540
Régulation de la température:
Minutes avant température max. : 105
Minutes avant température max. : 120
Minutes avant température max. : 180
Conditionnement:
1 pièce
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Type de contrôleur Régulation de la température unitSize
17378029 30 L B500 Minutes avant température max. : 105 1 pièce
17308029 9 L C540 Minutes avant température max. : 180 1 pièce
17318029 11 L B500 Minutes avant température max. : 180 1 pièce
17328029 11 L C540 Minutes avant température max. : 180 1 pièce
17338029 11 L B500 Minutes avant température max. : 120 1 pièce
17348029 11 L C540 Minutes avant température max. : 120 1 pièce
17358029 17 L B500 Minutes avant température max. : 120 1 pièce
17368029 17 L C540 Minutes avant température max. : 120 1 pièce
17398029 40 L B500 Minutes avant température max. : 120 1 pièce
17308039 40 L C540 Minutes avant température max. : 120 1 pièce
17318039 60 L B500 Minutes avant température max. : 120 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17378029 Fournisseur Nabertherm™ Code fournisseur N04H1NKNE
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les fours à chambre sont parfaitement adaptés pour résister à une utilisation intensive en laboratoire, par exemple lors du traitement thermique des métaux, ou lorsqu’une isolation robuste avec des briques réfractaires légères est nécessaire.Les fours peu
  • Température max. :1280°C
Spécification
Type de contrôleur B500
Capacité (métrique) 30 L
max. (métrique) 1280°C
Type Four de trempe
Régulation de la température Minutes avant température max. : 105
Dimensions (P x l x H) intérieures 350 x 350 x 250 mm
Dimensions (L x l x H) extérieures 1040 x 1100 x 1340 mm